주요 문서
AMBH95E08799
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322.98
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9Br2NO2/c1-4-7(9(13)14-2)5(10)3-6(11)8(4)12/h3H,12H2,1-2H3
InChI key
RIVNCZOVJBGLIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
Synonym
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)