주요 문서
AMBH95E08748
Ambeed, Inc.
(7-Methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(7-methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H11BO3S/c1-6-3-7-5-9(11(12)13)15-10(7)8(4-6)14-2/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI key
QMSRQVNGCIFRAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443531-60-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)