주요 문서
AMBH95E08647
Ambeed, Inc.
Diethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-8(11-6-7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SQDULIUHZHMBIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55942-40-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)