주요 문서
AMBH95E085C6
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c1-2-4-10-6-8-11-7-5-9(10)3-1;/h1-4,11H,5-8H2;1H
InChI key
ZTUGICZMQIRBNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17379-01-0.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)