주요 문서
AMBH95E0847F
Ambeed, Inc.
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-4-2-1-3-5(10-4)11-6(8)9-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
WCCLUBJCLSIZOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)