주요 문서
AMBH95E083E5
Ambeed, Inc.
Spiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
spiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI key
GXRHXOCHXRWKAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416439-08-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)