주요 문서
AMBH95E08396
Ambeed, Inc.
4-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H22O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-10-11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9,14H,10H2,1-5H3
InChI key
OXNXETVAZHYQFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126070-20-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)