주요 문서
AMBH95E08286
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)8-4-3-7-5-10(12(15)17-2)13-9(7)6-8/h3-6,13H,1-2H3
InChI key
WBAMUOTUHSKBPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881040-29-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/881040-29-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)