주요 문서
AMBH95E07F3E
Ambeed, Inc.
3-(4-Fluorophenoxy)iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-fluorophenoxy)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C12H8FIO/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H
InChI key
JMULVRBKALQNIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188534-09-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/188534-09-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)