주요 문서
AMBH95E07D4B
Ambeed, Inc.
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
InChI key
AQZWKPDVWWJWRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Synonym
Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)