주요 문서
AMBH93EDD2DA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,2-Difluoropropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoropropanoate
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3-9-4(8)5(2,6)7/h3H2,1-2H3
InChI key
ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
픽토그램
Exclamation markFlame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)