주요 문서
AMBH93EDD16C
Ambeed, Inc.
1-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.54
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-9-2-1-3-11-12(9)8-6-7(14)4-5-10(8)15-11/h1-6H
InChI key
LMGAQFSQAOXEDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2173554-83-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)