주요 문서
AMBH93EDD006
Ambeed, Inc.
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
trifluoromethanesulfonic acid compound with 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline (1:1)
Inchi Code
1S/C6H2F5N.CHF3O3S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h12H2;(H,5,6,7)
InChI key
YFUMMJNKHHASQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912823-79-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)