주요 문서
AMBH93E4C9F0
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromo-9-(4-octoxyphenyl)carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
529.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,6-dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C26H27Br2NO/c1-2-3-4-5-6-7-16-30-22-12-10-21(11-13-22)29-25-14-8-19(27)17-23(25)24-18-20(28)9-15-26(24)29/h8-15,17-18H,2-7,16H2,1H3
InChI key
PHKYODAUSDAEKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
Synonym
3,6-Dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)