주요 문서
AMBH93E4C97F
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-4-yl)-1,2,4,5-tetrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,6-di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H8N6/c1-5-13-6-2-9(1)11-15-17-12(18-16-11)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
InChI key
MQSMIIJCRWDMDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57654-36-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)