주요 문서
AMBH93E4C8DA
Ambeed, Inc.
(4-Cyclopropylphenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-cyclopropylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10;/h1-4,10H,5-7,11H2;1H
InChI key
GQKQDZQZXNXCRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118184-65-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/118184-65-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)