주요 문서
AMBH93E4C834
Ambeed, Inc.
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
InChI key
NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32897-26-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)