주요 문서
AMBH93E4C574
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)9-3-5(10-4)7(11)12-2/h3H,1-2H3
InChI key
JQSCMRUAOPYORA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)