주요 문서
AMBH93E4C526
Ambeed, Inc.
(10-(Naphthalen-1-yl)anthracen-9-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
348.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
10-(1-naphthyl)-9-anthrylboronic acid
Inchi Code
1S/C24H17BO2/c26-25(27)24-21-13-5-3-11-19(21)23(20-12-4-6-14-22(20)24)18-15-7-9-16-8-1-2-10-17(16)18/h1-15,26-27H
InChI key
ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400607-46-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)