주요 문서
AMBH93E4C47F
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
InChI key
BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4130-42-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)