주요 문서
AMBH93E4C444
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-2-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.98
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H
InChI key
MKOVSIGZRKFZFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: Liquid - Semi-solid - Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851179-03-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)