주요 문서
AMBH93E4C41A
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c11-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)10(13)14/h1-2,5,9,12H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
OXOUVNLVPPEGSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260641-86-8.html
Synonym
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)