주요 문서
AMBH93E4C375
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-6-1-4(9)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H
InChI key
WEXRLMRQYDCTAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261493-54-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)