주요 문서
AMBH93E4C36C
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-4-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
AFCGCODEEUFDAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331763-37-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)