주요 문서
AMBH93E4C2A5
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl)-2-acetamidomalonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
347.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 2-(acetylamino)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl)malonate
Inchi Code
1S/C17H21N3O5/c1-4-24-15(22)17(20-11(3)21,16(23)25-5-2)9-12-10-19-14-13(12)7-6-8-18-14/h6-8,10H,4-5,9H2,1-3H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
CWXWWNREJHXTSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211179-97-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)