주요 문서
AMBH93E4C1E8
Ambeed, Inc.
2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydrazino-5-[hydroxy(oxido)amino]pyridine
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-8-5-2-1-4(3-7-5)9(10)11/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChI key
DDWAPSXNXHYQLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-98-2.html
Synonym
2-Hydrazono-5-nitro-1,2-dihydropyridine
픽토그램
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)