주요 문서
AMBH93D53A07
Ambeed, Inc.
9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-(1-naphthyl)anthracene
Inchi Code
1S/C24H16/c1-4-12-20-17(8-1)11-7-15-23(20)24-21-13-5-2-9-18(21)16-19-10-3-6-14-22(19)24/h1-16H
InChI key
YPNZWHZIYLWEDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7424-70-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)