주요 문서
AMBH93D5391C
Ambeed, Inc.
3-Methylquinoxalin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methyl-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
WGHZDFAULZNZJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34972-22-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)