주요 문서
AMBH93D538F4
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.75
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-2-3-10-8(6-9)7-11-4-5-13-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
InChI key
ZILRHMIPALDQKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-58-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)