주요 문서
AMBH93D53801
Ambeed, Inc.
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)8-6(5)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
PBYSPIOLQQDIAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1079993-19-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)