주요 문서
AMBH93D537A5
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-4-2-8(3-5-9)11(10(13)14)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
CZCIJQWZBHQMNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151157-49-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/151157-49-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)