주요 문서
AMBH93D53766
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-3-2-7(4-5-11)9(10)6-8/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI key
HGIMMKGDPPDRTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66916-98-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)