주요 문서
AMBH93D535C3
Ambeed, Inc.
1-(3-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)7-4-8(11)10(14-3)9(5-7)13-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI key
KUCAVFQKKTZISS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134611-49-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)