주요 문서
AMBH93D53563
Ambeed, Inc.
4-Iodobutan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-iodo-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H9IO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI key
VRICZARLROAIDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3210-08-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)