주요 문서
AMBH93D534FF
Ambeed, Inc.
2-(Tritylthio)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(tritylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C21H18O2S/c22-20(23)16-24-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
InChI key
RYRPHZROJNDXEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34914-36-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)