주요 문서
AMBH6FD84643
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dichloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChI key
FNXVYHFDDCNERP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5750-74-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)