주요 문서
AMBH6FD8435C
Ambeed, Inc.
N1-BOC 1,2-Dimethyl-ethylenediamine, HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl methyl[2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(5)7-6-10-4;/h10H,6-7H2,1-5H3;1H
InChI key
NLEJCWJVACWQES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202207-84-9.html
Synonym
tert-butyl methyl(2-(methylamino)ethyl)carbamate hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/202207-84-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)