주요 문서
AMBH6FD8426C
Ambeed, Inc.
1-(Bromomethyl)naphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(bromomethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI key
RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3163-27-7.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3163-27-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)