주요 문서
AMBH6FD841B8
Ambeed, Inc.
N-(6-Chloropyridazin-3-yl)pivalamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.67
MDL number:
Iupac Name
N-(6-chloro-3-pyridazinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-9(2,3)8(14)11-7-5-4-6(10)12-13-7/h4-5H,1-3H3,(H,11,13,14)
InChI key
ZZJOBCNIMHAKDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147362-88-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)