주요 문서
AMBH6FD840BF
Ambeed, Inc.
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI key
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118430-74-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)