주요 문서
AMBH6FD7F9EA
Ambeed, Inc.
alpha-(2-Bromophenyl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-bromophenyl)(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H12BrN/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H,15H2
InChI key
SPVWGVSMLZCEQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55095-15-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)