주요 문서
AMBH6FD7F8C9
Ambeed, Inc.
5-Isopropyl-2-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-isopropyl-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to red to Brown Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2051-53-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)