주요 문서
AMBH6FD7F8C1
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(9)10-3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
ZGVAWYBJGMOKBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886365-28-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)