주요 문서
AMBH6FD7F813
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-7-10-1-3-11(4-2-10)8-14-6-5-13-9-14/h1-6,9H,8H2
InChI key
LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-54-8.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)