주요 문서
AMBH6FD7F7DF
Ambeed, Inc.
1-(2,3-Dihydrobenzofuran-6-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-2-8-4-5-12-10(8)6-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
FGMNFKJFNHRARH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/374706-07-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)