주요 문서
AMBH6FD7F6B6
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminonaphthalen-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(6-amino-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-8(14)9-2-3-11-7-12(13)5-4-10(11)6-9/h2-7H,13H2,1H3
InChI key
JNLSPLHVEKEGGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7470-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)