주요 문서
AMBH6FD7F645
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-2-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-fluoro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-dione
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2/c9-5-1-2-6-10-7(12)3-8(13)11(6)4-5/h1-2,4H,3H2
InChI key
XDXPMQSLSDMYBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1449598-85-9.html
Synonym
7-fluoro-2-hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)