콘텐츠로 건너뛰기
2025 - 1月及農曆春節預計貨物安排,請參考此頁訊息
Merck
모든 사진(1)
주요 문서
AMBH58176AFE
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(3-bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
IEIASDIYIMXQEK-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
GF10253179GF96137837GF78358438
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
GF03625051
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
GF10253179
铜 foil, 25mm disks, thickness 1.0mm, half hard, 99.95+%
GF96137837
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, half hard, 99.95+%
GF78358438
assay
99.95%
assay
≥99.95%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)