주요 문서
AMBH581769DF
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.46
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
InChI key
ZNEQJQZXIMENQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261476-50-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)