주요 문서
AMBH58176981
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-12-10(8-13)7-9-5-3-4-6-11(9)12/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
RSPBMMVLDZQYKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)